重要文件
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.88
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChI 密鑰
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)