重要文件
SY3H3249F2DF
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.69
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38496.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38496.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)