重要文件
SY3H315B1043
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
184.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5-difluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
InChI 密鑰
NZIZYTSUHGNYMD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/37011.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37011.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)