重要文件
SY3H315B0F94
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-iodophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.45
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-5-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H
InChI 密鑰
NNZXUSFOILSDCS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36714.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36714.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)