重要文件
SY3H30324D8C
Synthonix Corporation
benzyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
322.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
benzyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2.C2H2O4/c16-12(15-9-13(10-15)7-14-8-13)17-6-11-4-2-1-3-5-11;3-1(4)2(5)6/h1-5,14H,6-10H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI 密鑰
PLOQOWMRYIXTBH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31888.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31888.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)