重要文件
SY3H11AB1FB3
Synthonix Corporation
5,7-Dichloro-2-ethyl-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5,7-dichloro-2-ethyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N4/c1-2-13-3-4-5(12-13)6(8)11-7(9)10-4/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
BWHAJCRXKMRHKV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18965.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18965.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)