重要文件
SY3465085023
Synthonix Corporation
Methyl 1-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 1-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-10-6(9)7(8)4-2-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
OPUJUITUYWGUEP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/24481.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24481.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)