重要文件
SY3465084280
Synthonix Corporation
benzyl 3-(methylamino)azetidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
benzyl 3-(methylamino)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-13-11-7-14(8-11)12(15)16-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13H,7-9H2,1H3
InChI 密鑰
YKLRQIQMOPHXKS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/20785.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20785.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)