重要文件
SY3432448393
Synthonix Corporation
Methyl trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexane-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h7-8,10H,2-6H2,1H3/t7-,8-
InChI 密鑰
KOGYKIDJFOMAOF-ZKCHVHJHSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13287.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13287.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)