重要文件
SY3424062604
Synthonix Corporation
N-Boc-trans-4-Amino-L-proline methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
244.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6,12H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
InChI 密鑰
IOLQYMRFIIVPMQ-SFYZADRCSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/10156.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10156.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)