重要文件
SY3390161681
Synthonix Corporation
Thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO2S.ClH/c6-8(7)3-1-5-2-4-8;/h5H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
UOMTVKMKHZMFMQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/7565.html
象形圖
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7565.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)