重要文件
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.44
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
InChI 密鑰
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5314.html
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)