重要文件
SY3371476923
Synthonix Corporation
1-Benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.3
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)10-15-9-7-13(15)6-8-14-11-13/h1-5,14H,6-11H2
InChI 密鑰
HVFOGWYVURWQFX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7197.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7197.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)