重要文件
SY3371476552
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
InChI 密鑰
WDNLCUAIHSXPBR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4845.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/4845.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)