重要文件
SY3371475963
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
239.52
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2S/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3
InChI 密鑰
XVRYJQACDDVZEI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0424.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0424.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)