重要文件
Z777308
Supelco
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, stainless steel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
產品名稱
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L59
產品線
SRT®
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Sepax 213100-4615
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
spherical silica particle platform
基質活性組
diol bonding phase
粒徑
3 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)
法律資訊
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)