重要文件
Z777295
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
產品名稱
Antibodix® WCX-NP5弱阳离子交换柱, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, PEEK
材料
PEEK
產品線
Antibodix®
製造商/商標名
Sepax 602NP5P-2105
包裝
1 ea of
參數
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 2.1 mm
基質
polymeric
基質活性組
weak cation exchange phase
粒徑
5 μm
孔徑
non-porous
工作pH值範圍
2.0-12.0
分離技術
cation exchange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Antibodix色谱柱中的无孔聚(苯乙烯二乙烯基苯)颗粒被亲水性聚合物层屏蔽,该层包含弱(WCX)阳离子交换基团网络。Antibodix色谱柱可用于通过盐或pH梯度对单克隆抗体的电荷变体进行可重现分析。
Antibodix用户手册
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)