特點
endcapped: no
製造商/商標名
Spherisorb®
標籤範圍
2.5% Carbon loading
參數
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
220 m2/g
基質
phenyl
基質活性組
phenyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
80 Å
分離技術
normal phase