重要文件
SU860196
Supelco
二合一套件,通用样品瓶,短螺纹自动进样器样品瓶
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
同義詞:
Short thread 2in1 universal vial kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
硬度
55 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
直徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
膠墊厚度
1.0 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)