Key Documents
SU860155
Supelco
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
beige silicon liner
blue polypropylene screw cap (open-top)
特點
UltraBond
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1 × 1000 ea (SU860155)
存貨情形
not available in USA
厚度
1.3 mm
接頭
for 9 mm (short thread)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)