重要文件
SU860122
Supelco
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
Ultra-clean, red aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
red PTFE/white silicone
red aluminum (with 5.5 mm center hole)
特點
Ultra-clean
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1000 ea
存貨情形
not available in USA
直徑× 厚度
11 mm × 1.3 mm
相容性
for use with 11 mm crimp top vial
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)