文件
SU860094
Supelco
用于固相微萃取的 11mm 钳口密封盖样品瓶
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
特點
closure type crimp seal
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
膠墊直徑× 厚度
11 mm × 1.3 mm
接頭
thread for 11 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)