文件
SAAR7221120
Xylene
univAR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(CH3)2
分子量::
106.17
分類程式碼代碼:
12191501
產品線
univAR
包裝
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR7221120LC)
pkg of 25 L (SAAR7221120ME)
儲存溫度
2-30°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
24 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)