SAAR7221060
1 of 10
Sigma-Aldrich
214736
二甲苯
A5597
二甲苯替代剂
Supelco
1.08633
Xylenes
1.09843
Neo-Clear™ Xylene Substitute
MAB810R
抗-巨细胞病毒抗体,克隆8B1.2
1.08297
二甲苯(同位素异构混合物)
SAB5702913
Anti-Cytokeratin 5 (KRT5) Antibody, clone 3P3T9, Rabbit Monoclonal
Z569216
Aldrich® ColorSpec® NMR管
8.22287
过氧化氢 溶液
H2779
HistoChoice ® 透明剂
uniLAB™
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR7221060LC)pkg of 25 L (SAAR7221060ME)
2-30°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?