Key Documents
SAAR6018250
麝香草酚
uniLAB
同義詞:
2-异丙基-5-甲基苯酚, 5-甲基-2-异丙基苯酚, IPMP, 麝香草酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS號碼:
分子量::
150.22
Beilstein:
1907135
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116100
蒸汽壓力
1 mmHg ( 64 °C)
產品線
uniLAB
包裝
pkg of 100 g (SAAR6018250DC)
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI 密鑰
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
240.8 °F - closed cup
閃點(°C)
116 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)