重要文件
SAAR5822700
二苯胺-4-磺酸钠
uniLAB
同義詞:
4-(苯氨基)苯磺酸 钠盐, 二苯胺-4-磺酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10NNaO3S
CAS號碼:
分子量::
271.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
產品線
uniLAB
包裝
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)