文件
SAAR5044420
氢氧化钾
univAR
同義詞:
苛性钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KOH
CAS號碼:
分子量::
56.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352320
蒸汽壓力
1 mmHg ( 719 °C)
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5044420EM)
mp
361 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)