Key Documents
SAAR5041950
碳酸钾
anhydrous, univAR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2CO3
CAS號碼:
分子量::
138.21
Beilstein:
4267587
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
anhydrous
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5041950EM)
mp
891 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)