重要文件
SAAR4946130
高氯酸 溶液
0.1 N, 0.1 M
同義詞:
Perchloric acid solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HClO4
CAS號碼:
分子量::
100.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
包裝
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR4946130KF)
濃度
0.1 M
0.1 N
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI 密鑰
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
For laboratory use only
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)