Key Documents
SAAR4164080
甲醇
univAR
同義詞:
木酒精
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OH
CAS號碼:
分子量::
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191601
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
產品線
univAR
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
包裝
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164080LC)
pkg of 25 L (SAAR4164080ME)
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)