重要文件
SAAR3222983
Iodine solution
Lugol′s
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116100
產品線
uniLAB
成份
Iodine content, 9.9 - 10.1 g/L
包裝
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR3222983KF)
儲存溫度
2-30°C
應用
Solution of iodine and potassium iodide in water.
Suitable for microscopy
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)