Key Documents
SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12O6
CAS號碼:
分子量::
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
等級
anhydrous
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2475000EM)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)