Key Documents
SAAR2233040
乙二醇
univAR
同義詞:
1,2-乙二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
62.07
Beilstein:
505945
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352137
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
產品線
univAR
自燃溫度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
包裝
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233040LC)
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)