Key Documents
SAAR190555
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
包裝
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190555KN)
pH值
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
應用
For laboratory use only
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)