重要文件
SAAR1524920
氯化钙 二水合物
univAR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CaCl2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
147.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524920EM)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)