等級
reagent grade
產品線
univAR™
包裝
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1260520EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)