重要文件
SAAR1122220
乙酸铵
crystals, univAR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CO2NH4
CAS號碼:
分子量::
77.08
Beilstein:
4186741
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
reagent grade
產品線
univAR
形狀
crystals
solid
包裝
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122220EM)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)