重要文件
PS611
杀虫畏
analytical standard
同義詞:
杀虫威
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9Cl4O4P
CAS號碼:
分子量::
365.96
Beilstein:
1890909
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
包裝
ampule of 1000 mg
製造商/商標名
Chem Service, Inc. PS-611
mp
97-98 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
SMILES 字串
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
InChI 密鑰
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)