文件
PHL89647
二氢辣椒碱
phyproof® Reference Substance
同義詞:
6,7-二氢辣椒碱, N - [(4-羟基-3-甲氧基苯基)甲基]-8-亚甲基壬烯酰胺, N-(4-羟基-3-甲氧基苄基)-8-甲基壬酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H29NO3
CAS號碼:
分子量::
307.43
Beilstein:
2815150
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI 密鑰
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
VR1 辣椒素受体激动剂。
聯結
辣椒素类似物。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)