重要文件
PHL89338
橄榄苦苷
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(2S,3E,4S)-3-亚乙基-2-(β-D-葡吡喃糖氧基)-3,4-二氢-5-(甲氧羰基)-2 H-吡喃-4-乙酸 2-(3,4-二羟苯基)乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H32O13
CAS號碼:
分子量::
540.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
InChI 密鑰
RFWGABANNQMHMZ-ZCHJGGQASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)