重要文件
PHL22330
褪黑素
new
phyproof® Reference Substance
同義詞:
N-乙酰基-5-甲氧基色胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H16N2O2
CAS號碼:
分子量::
232.28
Beilstein:
205542
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
技術
HPLC: suitable
mp
116.5-118 °C (lit.)
應用
food and beverages
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI 密鑰
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)