重要文件
MET543A
Supelco
灭虫威砜
analytical standard
同義詞:
甲硫威砜
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15NO4S
CAS號碼:
分子量::
257.31
Beilstein:
2291460
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
包裝
ampule of 50 mg
製造商/商標名
Chem Service, Inc. MET-543A
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
RJBJMKAMQIOAML-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)