產品線
Kromasil®
製造商/商標名
XF1CLD05
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
50 mm × 2.1 mm
粒徑
1.8 μm
孔徑
100 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB