重要文件
K08971291
Kromasil® C4 高效液相色谱柱
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L26
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® KR100-1.8-C4-2.1x100
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
100 mm × 2.1 mm
基質活性組
C4 (butyl) phase
粒徑
1.8 μm
孔徑
100 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)