重要文件
K08971271
Kromasil® HILIC-D HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 21.2 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L3
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
KR60-5-HILIC-D-21.2x250
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
250 mm × 21.2 mm
基質活性組
diol phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)