文件
GOSU20
Sulfur in synthetic diesel
5.0000% (50′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
濃度
5.0000% (50′000 ppm)
應用
petroleum
格式
matrix material
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F
閃點(°C)
77 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)