重要文件
G005967
HPLC Analysis of RNA on Proteomix® WAX-NP5
application for HPLC
登入查看組織和合約定價
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase: (A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B): A + 1.0 M NaCl
gradient: 20%-100%B (40 min)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: Ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: RNA
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
法律資訊
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)