重要文件
G005690
LC/MS Analysis of Cyanuric Acid on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
登入查看組織和合約定價
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 328 psi (22.6 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR mode
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
應用
chemicals and industrial polymers
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
描述
    Cyanuric acid
    Ammelide
標準品
產品號碼
描述
訂價
流動相成分
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)