重要文件
G004986
HPLC Analysis of Benzoin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
登入查看組織和合約定價
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] IPA; [C] TFA; (90:10:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
應用
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
描述
    Benzoin
標準品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)