ES5686
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 138251-CC3
1 ea of
HPLC: suitable
15 cm × 20 mm
fully porous particle
amylose, carbamate phase
5 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA